Merck
660981
Sigma-Aldrich
L-テアニン-(エチル-d5)
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D5H9O3N2
分子量:
179.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2
InChI Key
DATAGRPVKZEWHA-HOWSKJRISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
660981-BULK:
660981-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)