Merck
659339
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H3(I)CH2OH
CAS番号:
分子量:
264.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
81-85 °C
官能基
hydroxyl
iodo
SMILES記法
COc1ccc(CO)cc1I
InChI
1S/C8H9IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
KZPCWHSKIBZFFS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
659339-1G:4548173995953
659339-VAR:
659339-10G:4548173995946
659339-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)