Merck
763454
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodophenol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClIO
CAS番号:
分子量:
254.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
73-79 °C
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C6H4ClIO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChI Key
UPIATGHEVZKVRT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
763454-BULK:
763454-VAR:
763454-5G:4548174000694
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)