Merck
658243
Sigma-Aldrich
Lithium pyrrolidinoborohydride solution
1 M in THF
別名:
Lithium trihydro-1-pyrrolidinylborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11BLiN
CAS番号:
分子量:
90.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1 M in THF
屈折率
n20/D 1.425
密度
0.890 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].[H][B-]([H])([H])N1CCCC1
InChI
1S/C4H11BN.Li/c5-6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,5H3;/q-1;+1
InChI Key
CUBZYJJJUFGOBJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 炭酸およびカルボン酸誘導体の還元に用いる還元剤
  • 還元-アミノ化反応の試薬
LABは、ハロピリジンやメタンスルホン酸第一級アルキルエステルを用いる反応でアミノ基を導入することができます
Capable of reducing a variety of fuctional groups.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
658243-VAR:
658243-25ML:4548173219820
658243-BULK:
658243-100ML:4548173219837
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Saikia, P.P.
Synlett, 995-995 (2007)
Shannon Thomas et al.
Organic letters, 5(21), 3867-3870 (2003-10-11)
[reaction: see text] Lithium aminoborohydride (LAB) reagents promote the amination of 2-fluoropyridine under mild reaction conditions, providing 2-(dialkylamino)pyridines in excellent yield and purity. Treatment of 2-fluoropyridine with 1.1 equiv of lithium aminoborohydride at room temperature affords complete conversion after 1
S Thomas et al.
Organic letters, 3(24), 3915-3918 (2001-11-27)
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents initiate the amination or reduction of alkyl methanesulfonate esters, as dictated by reaction conditions. Alkyl methanesulfonate esters treated with unhindered LABs provide tertiary amines in excellent yield. Reduction to the corresponding alkane is achieved using a
Fisher, G. B. et al
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6378-6378 (1994)
Pasumansky, L. et al
Aldrichimica Acta, 38, 61-61 (2005)
資料
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents are a new class of powerful and selective reagents developed in the laboratory of Professor Bakthan Singaram at the University of California, Santa Cruz.
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents are a new class of powerful and selective reagents developed in the laboratory of Professor Bakthan Singaram at the University of California, Santa Cruz.