Merck
655686
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-1,2,6-13C3
≥95 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C3H5NO3
CAS番号:
分子量:
142.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥95 atom % 13C
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
mp
113-115 °C (lit.)
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13c]1[13cH]cc(c[13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i3+1,4+1,6+1
InChI Key
BTJIUGUIPKRLHP-JYLXJXPXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
336.2 °F - closed cup
引火点(℃)
169 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
655686-BULK:
655686-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)