Merck
768499
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-13C6
99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H5NO3
分子量:
145.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([N+]([O-])=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
BTJIUGUIPKRLHP-IDEBNGHGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
336.2 °F - closed cup
引火点(℃)
169.0 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
768499-VAR:
768499-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)