Merck
655139
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
3-Methylbutanal-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH213CHO
CAS番号:
分子量:
87.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
bp
90 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)C[13CH]=O
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3/i4+1
InChI Key
YGHRJJRRZDOVPD-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
655139-BULK:
655139-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)