Merck
654337
Sigma-Aldrich
6-(4-Boc-ピペラジン-1-イル)ピリジン-3-ボロン酸ピナコールエステル
96%
別名:
4-(5-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリジン-2-イル)-1-Boc-ピペラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32BN3O4
CAS番号:
分子量:
389.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
165-169 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cn2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C20H32BN3O4/c1-18(2,3)26-17(25)24-12-10-23(11-13-24)16-9-8-15(14-22-16)21-27-19(4,5)20(6,7)28-21/h8-9,14H,10-13H2,1-7H3
InChI Key
JWUBVPJWWYYRLJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
654337-BULK:
654337-5G:
654337-VAR:
654337-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)