Merck
652040
Sigma-Aldrich
4-メチルチオフェン-2-カルボニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5ClOS
CAS番号:
分子量:
160.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.581 (lit.)
密度
1.2873 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1csc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
LUEKBBMZPLXIQR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
652040-VAR:
652040-BULK:
652040-25G:
652040-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)