Merck
671673
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate
≥95%
別名:
4-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-(chloroformyl)benzoate, Methyl terephthaloyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7ClO3
CAS番号:
分子量:
198.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (AT)
フォーム
solid
官能基
acyl chloride
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
InChI Key
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
671673-1G:
671673-BULK:
671673-VAR:
671673-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)