Merck
650412
Sigma-Aldrich
ボラン-テトラヒドロフラン錯体 溶液
1.0 M in THF, contains 0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
別名:
Borane-THF (1:1), Borane-THF complex (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BH3OC4H8
CAS番号:
分子量:
85.94
Beilstein:
3668402
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
含みます
0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.880 g/mL at 25 °C
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
InChI Key
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ナイロン表面のアミド基を第二級アミンに還元するのに用います。
還元反応とその他の転位反応に有用なこの試薬は、この新しい安定剤を用いることで輸送も安全になりました。
包装
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650412-18L:
650412-4X25ML:
650412-800ML:
650412-100ML:
650412-VAR:
650412-18L-C:
650412-1L:
650412-BULK:
650412-8L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hisanori Ueki et al.
The Journal of organic chemistry, 71(9), 3506-3511 (2006-04-22)
This paper presents a highly stereoselective synthesis of trifluoro- or difluoromethylated olefins via an S(N)2' type fluorination or reductions of gem-difluorinated vinyloxiranes. Their fluorination with HF-Py furnished trifluoromethylated allylic alcohols with exclusive E selectivity. On the other hand, their reduction
Polymer, 47, 4916-4916 (2006)
Jung Seok Lee et al.
Macromolecular bioscience, 15(9), 1314-1322 (2015-06-04)
We designed poly(β-amino esters) (PBAEs) bearing both UV light- and pH-sensitive groups and used PBAEs to prepare nanoparticles (NPs) that can be utilized for on-demand burst release of guest molecules in response to multiple triggers. Due to the presence of