Merck
650064
Sigma-Aldrich
1-Methyl 2-iodoterephthalate
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7IO4
CAS番号:
分子量:
306.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
161-165 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ester
iodo
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1I)C(O)=O
InChI
1S/C9H7IO4/c1-14-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
AGYGRJJIWDNTLI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650064-1G:4548173989822
650064-VAR:
650064-10G:4548173989815
650064-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The reaction between an azide and a phosphine forming an aza-ylide was discovered almost a century ago by Nobel Prize laureate Herrmann Staudinger.