Merck
649899
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)-1-heptanone
97%
別名:
1-(3-Methoxyphenyl)heptan-1-one, 3-Heptanoylanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20O2
CAS番号:
分子量:
220.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
bp
139-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
SMILES記法
CCCCCCC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C14H20O2/c1-3-4-5-6-10-14(15)12-8-7-9-13(11-12)16-2/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3
InChI Key
FIRIFBOVXOXLTG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
649899-BULK:
649899-1G:
649899-VAR:
649899-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)