Merck
646245
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-9,10-13C2)
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
Triolein-9,10-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C51H104O6
分子量:
891.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1
InChI Key
PHYFQTYBJUILEZ-VJJJIHCLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.