Merck
776076
Sigma-Aldrich
Glyceryl-2-13C trioleate
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC56H104O6
分子量:
886.42
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)O[13CH](COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H108O4/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-59-54-56(55-60-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)61-57(58)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-30,56H,4-24,31-55H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i56+1
InChI Key
BQHQAPRKFCLFHD-QADNKTHISA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
776076-BULK:
776076-VAR:
試験成績書(COA)