Merck
645095
Sigma-Aldrich
Tris[2-(isopropylamino)ethyl]amine
90%
別名:
N2-(1-Methylethyl)-N1,N1-bis[2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-1,2-ethanediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H36N4
CAS番号:
分子量:
272.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.453
bp
120 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)NCCN(CCNC(C)C)CCNC(C)C
InChI
1S/C15H36N4/c1-13(2)16-7-10-19(11-8-17-14(3)4)12-9-18-15(5)6/h13-18H,7-12H2,1-6H3
InChI Key
XUIXOJXQJNMJGQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
645095-BULK:
645095-5G:
645095-1G:
645095-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)