Merck
644595
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6(メチルアミノ)プリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6ClN5
CAS番号:
分子量:
183.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
CNc1nc(Cl)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6ClN5/c1-8-4-3-5(10-2-9-3)12-6(7)11-4/h2H,1H3,(H2,8,9,10,11,12)
InChI Key
RIAVUEFUPHOGJY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
644595-BULK:
644595-VAR:
644595-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)