Merck
579696
Sigma-Aldrich
3-Cyanocoumarin
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5NO2
CAS番号:
分子量:
171.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
184-188 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES記法
O=C1Oc2ccccc2C=C1C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-10(8)12/h1-5H
InChI Key
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
579696-5G:4548173171777
579696-BULK:
579696-1G:4548173171760
579696-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)