Merck
638250
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO3
CAS番号:
分子量:
255.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
93-97 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)\C=C\c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)10-9-13-7-4-8-15(11-13)19-12-14-5-2-1-3-6-14/h1-11H,12H2
InChI Key
XFBMDILDMJAPDU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638250-1G:
638250-5G:
638250-VAR:
638250-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)