Merck
637033
Sigma-Aldrich
1,4-Didodecyl-2,5-diiodobenzene
別名:
2,5-ジドデシル-1,4-ジヨードベンゼン, 2,5-ジラウリル-1,4-ジヨードベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H52I2
CAS番号:
分子量:
666.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
mp
~70 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C30H52I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-30(32)28(26-29(27)31)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
InChI Key
BONMOXZHNZXHRN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637033-VAR:
637033-1G:4548173995564
637033-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)