Merck
636789
Sigma-Aldrich
1,4-Dicyclohexyl-2,5-diiodobenzene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24I2
CAS番号:
分子量:
494.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
184-186 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
Ic1cc(C2CCCCC2)c(I)cc1C3CCCCC3
InChI
1S/C18H24I2/c19-17-12-16(14-9-5-2-6-10-14)18(20)11-15(17)13-7-3-1-4-8-13/h11-14H,1-10H2
InChI Key
VASMITRTCQRQGE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
636789-1G:4548173995557
636789-BULK:
636789-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)