Merck
635960
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-アミノフェノール
97%
別名:
2-ヒドロキシフェニルカルバミン酸tert-ブチルエステル, N-tert-ブトキシカルボニル-2-アミノフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
InChI Key
UQLYDIDMLDTUDL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
635960-VAR:
635960-5G:
635960-25G:
635960-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)