Merck
634484
Sigma-Aldrich
Quinacridonequinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H10N2O4
CAS番号:
分子量:
342.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C2=C(C(=O)C3=C1C(=O)c4ccccc4N3)C(=O)c5ccccc5N2
InChI
1S/C20H10N2O4/c23-17-9-5-1-3-7-11(9)21-15-13(17)19(25)16-14(20(15)26)18(24)10-6-2-4-8-12(10)22-16/h1-8H,(H,21,23)(H,22,24)
InChI Key
KSLLMGLKCVSKFF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
634484-1G:
634484-10G:
634484-BULK:
634484-5G:
634484-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)