Merck
633895
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,3-13C2
99 atom % 13C
別名:
Isopropanol-1,3-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
62.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
82 °C (lit.)
mp
-89.5 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3]C([13CH3])O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
633895-BULK:
633895-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)