Merck
486744
Sigma-Aldrich
2-Propanol-2-13C
99 atom % 13C
別名:
Isopropyl-2-13C alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)213CHOH
CAS番号:
分子量:
61.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
かさ密度
0.798 g/mL
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[13CH](C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3+1
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-LBPDFUHNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)