Merck
632465
Sigma-Aldrich
2-ブロモピリジン-3-カルボン酸
97%
別名:
2-ブロモニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
202.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
200-203 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632465-VAR:
632465-BULK:
632465-1G:
632465-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)