Merck
631922
Sigma-Aldrich
1,2-ビス(ジ-tert-ブチルホスフィノメチル)ベンゼン
別名:
1,1′-[1,2-Phenylenebis(methylene)]bis[1,1-bis(1,1-dimethylethyl)phosphine, 1,2-Bis(di-tert-butylphosphino)xylene, 1,2-Bis[(di-tert-butylphosphino)methyl]benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4[CH2P[C(CH3)2]2]
CAS番号:
分子量:
394.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(Cc1ccccc1CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H44P2/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)17-19-15-13-14-16-20(19)18-26(23(7,8)9)24(10,11)12/h13-16H,17-18H2,1-12H3
InChI Key
SFCNPIUDAIFHRD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1,2-ビス(ジ-tert-ブチルホスフィノメチル)ベンゼン(DTBPMB)は、二座ホスフィン配位子です。DTBPMBは、Pd2(dba)3 (dba = trans,trans-ジベンジリデンアセトン)およびスルホン酸と組み合わせて、エタンのメトキシカルボニル化を触媒し、プロパノエートメチルを形成できます。
アプリケーション
DTBPMBは、スチレンと酢酸ビニルのパラジウム触媒ヒドロエステル化の配位子として使用して、高分子スルホン酸促進剤の存在下で分岐エステルを形成できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
631922-5G:
631922-BULK:
631922-1G:
631922-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly active and selective palladium catalyst for hydroesterification of styrene and vinyl acetate promoted by polymeric sulfonic acids.
Ooka H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 9, 1173-1175 (2005)
Highly active and selective catalysts for the production of methyl propanoate via the methoxycarbonylation of ethene.
Clegg W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 18, 1877-1878 (1999)