Merck
631523
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2O2
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
157-161 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
NC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
InChI Key
FXOYSSLDDDZIJN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
631523-BULK:
631523-1G:
631523-5G:
631523-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)