Merck
630594
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethoxyacetophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O4
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
98-102 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
COc1cc(OC)c(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)11-9(14-3)5-8(13-2)6-10(11)15-4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630594-5G:
630594-BULK:
630594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)