Merck
H37601
Sigma-Aldrich
2′-ヒドロキシ-5′-メチルアセトフェノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(CH3)COCH3
CAS番号:
分子量:
150.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-9(11)8(5-6)7(2)10/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
YNPDFBFVMJNGKZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H37601-BULK:
H37601-VAR:
H37601-10G:
H37601-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)