Merck
711233
Sigma-Aldrich
2',4',5'-トリメトキシアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O4
CAS番号:
分子量:
210.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
98-102 °C
官能基
ketone
SMILES記法
COc1cc(OC)c(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)8-5-10(14-3)11(15-4)6-9(8)13-2/h5-6H,1-4H3
InChI Key
GUTMBHHLVSFJIP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
711233-BULK:
711233-25G:
711233-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)