Merck
617490
Sigma-Aldrich
ベンジジン-(環-d8)
98 atom % D
別名:
4,4'-ジアミノ(ビフェニル-d8)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D8H4N2
CAS番号:
分子量:
192.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)-c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI Key
HFACYLZERDEVSX-PGRXLJNUSA-N
詳細
Benzidine-(rings-d8) is an isotope of benzidine.
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
617490-100MG:
617490-BULK:
617490-VAR:
617490-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)