Merck
617261
Sigma-Aldrich
Dipentyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
Di-n-pentyl phthalate-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D4H22O4
CAS番号:
分子量:
310.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
342 °C
密度
1.036 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3/i7D,8D,11D,12D
InChI Key
IPKKHRVROFYTEK-CXRURWBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。