Merck
617148
Sigma-Aldrich
Propadiene-d4
98 atom % D
別名:
1,1,3,3-Tetradeuteriopropa-1,2-diene, Allene-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2C=C=CD2
CAS番号:
分子量:
44.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])=C=C([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI Key
IYABWNGZIDDRAK-LNLMKGTHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)