Merck
P9789
Sigma-Aldrich
1,2-ジパルミトイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-rac-(1-グリセリン) ナトリウム塩
≥99% (TLC)
別名:
L-α-ホスファチジル-DL-グリセリン, ジパルミトイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C38H74O10PNa
CAS番号:
分子量:
744.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
semisynthetic
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C38H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/t35?,36-;/m1./s1
InChI Key
LDWIWSHBGAIIMV-ODZMYOIVSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
標準的な脂質二重層を形成します。ただし、低温では炭化水素鎖が互いに入り組んだ場所に、はるかに薄い異常な二重層が形成されます。
その他情報
PG(16:0/16:0)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3