Merck
617091
Sigma-Aldrich
ジエチルアミン-N-d
98 atom % D
別名:
N-Deuterodiethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2)2ND
CAS番号:
分子量:
74.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
55 °C (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
密度
0.717 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]N(CC)CC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i/hD
InChI Key
HPNMFZURTQLUMO-DYCDLGHISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617091-BULK:
617091-VAR:
617091-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)