Merck
616990
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine-d15
98 atom % D
別名:
Tri(phenyl-d5)phosphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6D5)3P
CAS番号:
分子量:
277.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
bp
377 °C
mp
79-81 °C (lit.)
質量シフト
M+15
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
InChI Key
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
428.0 °F - closed cup
引火点(℃)
220.00 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)