反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
官能基
phosphine
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(C)c(cc1P(c2cc(c(C)cc2C)S([O-])(=O)=O)c3cc(c(C)cc3C)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C24H27O9PS3.3Na.H2O/c1-13-7-16(4)22(35(25,26)27)10-19(13)34(20-11-23(36(28,29)30)17(5)8-14(20)2)21-12-24(37(31,32)33)18(6)9-15(21)3;;;;/h7-12H,1-6H3,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI Key
LBWMFZIYNLEWAE-UHFFFAOYSA-K
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS006812-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)