About This Item
化学式:
(CD3)3N(Cl)CH2CO2H
分子量:
162.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
241-242 °C (lit.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC([O-])=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI Key
HOPSCVCBEOCPJZ-KYRNGWDOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
616656-1G:
616656-BULK:
616656-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック