Merck
614769
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-3,3,3-d3
99 atom % D
別名:
Propyl bromide-3,3,3-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
126.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
密度
1.387 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3
InChI Key
CYNYIHKIEHGYOZ-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614769-5G:
614769-BULK:
614769-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)