Merck
601454
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li2 sulfate
95 atom % 6Li
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
6Li2SO4
CAS番号:
分子量:
108.09
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 6Li
形状
solid
質量シフト
M-2
SMILES記法
[6Li+].[6Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1-1;
InChI Key
INHCSSUBVCNVSK-NQTTVQCTSA-L
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
601454-BULK:
601454-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)