Merck
614556
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-methylpropane-d9
98 atom % D
別名:
tert-Butyl bromide-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)3CBr
CAS番号:
分子量:
146.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
72-74 °C (lit.)
mp
-20 °C (lit.)
密度
1.295 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(Br)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
RKSOPLXZQNSWAS-GQALSZNTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
614556-BULK:
614556-VAR:
614556-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)