Merck
614017
Sigma-Aldrich
Vanillin-5-d1
≥90 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-5-d1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8DH7O3
分子量:
153.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥90 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]c1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i3D
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-WFVSFCRTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
307.4 °F - closed cup
引火点(℃)
153.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614017-VAR:
614017-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)