Merck
614009
Sigma-Aldrich
ヒドラジン-d4 モノ重水素
98 atom % D
別名:
Hydrazine-d4 deuterate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ND2ND2 · D2O
CAS番号:
分子量:
56.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
屈折率
n20/D 1.428
bp
120.1 °C (lit.)
mp
-51.7 °C (lit.)
密度
1.156 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
InChI Key
IKDUDTNKRLTJSI-YIKVAAQNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F
引火点(℃)
74 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614009-VAR:
614009-BULK:
614009-20G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)