Merck
613991
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 acetate
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ND4CO2CH3
分子量:
81.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
形状
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i/hD4
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-JBISRTOLSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)