Merck
613959
Sigma-Aldrich
Methanethiol-d4
98 atom % D
別名:
Methyl mercaptan-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3SD
CAS番号:
分子量:
52.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]SC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1D3/hD
InChI Key
LSDPWZHWYPCBBB-GUEYOVJQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
FlameGas cylinderSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613959-5G:
613959-VAR:
613959-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)