Merck
612731
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
GdCl3
CAS番号:
分子量:
263.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
analytical standard
濃度
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
3 mm × 8 in.
フォーマット
single component solution
SMILES記法
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
1H homogeneity
数量
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Each pack contains 10 tubes.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
612731-1EA:
612731-10X8IN-PW:
612731-10X8IN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)