Merck
612502
Supelco
1,2-ジクロロベンゼン 溶液
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4Cl2
CAS番号:
分子量:
147.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
NMR reference standard
analytical standard
濃度
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
3 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
フォーマット
single component solution
SMILES記法
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
1H resolution
数量
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F
引火点(℃)
-19 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
612502-10X8IN:
612502-1EA:
612502-10X8IN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)