Merck
609145
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OH-15N
98 atom % 15N
別名:
O-テルト-ブチル-N-(9-フルロレニルメトキシカルボニル)-L-セリン-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH2CH15NH-(Fmoc)CO2H
分子量:
384.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)OC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i23+1
InChI Key
REITVGIIZHFVGU-OVXGTMFBSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
609145-VAR:
609145-BULK:
609145-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)