アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~130 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C30H31N3O4/c1-29(2,3)37-28(36)32-26(27(34)35)19-25-20-33(21-31-25)30(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24/h4-18,20-21,26H,19H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
InChI Key
OYXZPXVCRAAKCM-SANMLTNESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15449-VAR:
15449-5G:
15449-1G:
15449-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック